Learn More
Invitrogen™ CD171 Monoclonal Antibody (UJ181.4)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA146045
Product Code. 11594253
  • € 534.00 / 100µg
Beskrivning
Beskrivning
CD171 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC, IP
L1CAM/CD171 is an axonal glycoprotein belonging to the immunoglobulin supergene family. The ectodomain, consisting of several immunoglobulin-like domains and fibronectin-like repeats (type III), is linked via a single transmembrane sequence to a conserved cytoplasmic domain. This cell adhesion molecule plays an important role in nervous system development, including neuronal migration and differentiation. Mutations in the gene cause three X-linked neurological syndromes known by the acronym CRASH (corpus callosum hypoplasia, retardation, aphasia, spastic paraplegia and hydrocephalus). Alternative splicing of a neuron-specific exon is thought to be functionally relevant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD171
Monoclonal
1.0 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P32004
L1CAM
16 week human fetal brain.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
UJ181.4
Unconjugated
L1CAM
antigen identified by monoclonal antibody R1; CAML1; CD 171; CD171; CD171 molecule; HSAS; HSAS1; Hyd; L1; L1 cell adhesion molecule; L1CAM; MASA; MIC5; N-CAM L1; NCAML1; N-CAML1; N-CAM-L1; NCAM-L1; Nerve-growth factor-inducible large external glycoprotein; neural cell adhesion molecule L1; NILE; S10; sCD171; sL1 CAM; sL1CAM; soluble CD 171; soluble CD171; soluble L1 CAM; soluble L1CAM; SPG1
Mouse
Protein A
RUO
3897
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.