Learn More
Invitrogen™ CD185 (CXCR5) Monoclonal Antibody (MU5UBEE), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 178.00 - € 392.00
Specifications
Antigen CD185 (CXCR5)
Clone MU5UBEE
Concentration 0.6 μg/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30056088
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
H037T03Y03-A
100 Tests
€ 392.00
Pack of 100
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30055813
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
H037T02Y03-A
25 Tests
€ 178.00
Pack of 25
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD185 (CXCR5) Monoclonal antibody specifically detects CD185 (CXCR5) in Human, Non-human Primate, Rhesus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD185 (CXCR5)
0.6 μg/Test
Monoclonal
Mouse
Human, Monkey, Rhesus Macaque
P32302
643, 701792
IgG2b κ
Affinity chromatography
CXCR5
MU5UBEE
Flow Cytometry
NovaFluor Yellow 610
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Blr1; Blr-1; Burkitt lymphoma receptor 1; burkitt lymphoma receptor 1 homolog; Burkitt lymphoma receptor 1, GTP binding protein (chemokine (C-X-C motif) receptor 5); Burkitt lymphoma receptor 1, GTP-binding protein; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; CD185; CD185 antigen; chemochine (C-X-C motif) receptor 5; chemokine (C-X-C motif) receptor 5; CXC; C-X-C chemokine receptor type 5; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine receptor 5; CXCR5; CXC-R5; CXCR-5; EGK_06966; Fusin; Gpcr6; GPR9; HUMSTR; LESTR; MDR15; MDR-15; Monocyte-derived receptor 15; neurolymphatic receptor; NLR
N-terminal extracellular domain.
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt