Learn More
CD19 Mouse anti-Human, Monkey, Primate, DyLight 350, Clone: CVID3/429, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 615.00
Spezifikation
Antigen CD19
Clone CVID3/429
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Conjugate DyLight 350
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 1
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18418256
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-61909UV
0.1 mL
€ 615.00
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD19 Monoclonal specifically detects CD19 in Human, Monkey, Chimpanzee samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
CD19
Flow Cytometry, Immunofluorescence
DyLight 350
Mouse
Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
930
IgG1 κ
Protein A or G purified
CVID3/429
Monoclonal
Purified
RUO
B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12
Recombinant human CD19 protein
Primary
Store at 4°C in the dark.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt