missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD1b/c Antibody (B-B5), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18096B
This item is not returnable.
View return policy
Description
CD1b/c Monoclonal antibody specifically detects CD1b/c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications
| CD1b/c | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| BDCA1, CD1, CD1A, CD1B antigen, b polypeptide, CD1C antigen, c polypeptide, cortical thymocyte antigen CD1B, cortical thymocyte antigen CD1C, differentiation antigen CD1-alpha-3, R1, R7, T-cell surface glycoprotein CD1b, T-cell surface glycoprotein CD1c | |
| Thymus cells and Jurkat cell line. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c spleen cells | |
| 0.1 mL | |
| CD Markers | |
| 910 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| B-B5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering