missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD1d Antibody (51.1), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-43460F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD1d Monoclonal antibody specifically detects CD1d in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
| CD1d | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| 51.1 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen | |
| antigen-presenting glycoprotein CD1d, CD1A, CD1d antigen, CD1D antigen, d polypeptide, CD1d molecule, differentiation antigen CD1-alpha-3, HMC class I antigen-like glycoprotein CD1D, MGC34622, R3, R3G1, T-cell surface glycoprotein CD1d, thymocyte antigen CD1D | |
| The immunogen for this antibody was CD1d. | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, B Cell Development and Differentiation Markers, Cellular Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuroscience | |
| 912 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur