Learn More
Beschreibung
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human, Porcine, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD2 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | LFA2/600 |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human CD2 protein (Uniprot: P06729) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?