Learn More
CD20 Antibody (Hu2), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB9575MFV500
Product Code. 18509009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 694.00
    € 656.25 / 0.10mL
    Save € 37.75
    5% Off
Description
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD20
B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2
Store at 4C in the dark.
50mM Sodium Borate
0.1 mL
IgG1
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt