Learn More
CD20 Rituximab297 anti-Human, RY586, Clone: Rituximab297.rMAb (also known as Rituximab N297A Biosimilar.rMAb), BD OptiBuild™
Beskrivning
CD20 Rituximab297 Monoclonal antibody specifically detects CD20 Rituximab297 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD20 Rituximab297 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | Rituximab297.rMAb (also known as Rituximab N297A Biosimilar.rMAb) |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | RY586 |
| Formulation | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Gene Alias | B1; Bp35; LEU-16; MS4A1 |
| Immunogen | Human CD20 |
| Purification Method | Affinity Chromatography |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?