Learn More
Invitrogen™ CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 710, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 181.00 - € 399.00
Specifications
Antigen CD200
Clone OX104
Concentration 0.6 μg/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30055488
View Documents
Invitrogen™
H038T03R04-A
100 Tests
€ 399.00
Pack of 100
View alternative products
Save Up to 
»
30054928
View Documents
Invitrogen™
H038T02R04-A
25 Tests
€ 181.00
Pack of 25
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
CD200 Monoclonal antibody specifically detects CD200 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications
Specifications
CD200
0.6 μg/Test
Monoclonal
Mouse
Human
P41217
4345
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
OX104
Flow Cytometry
NovaFluor Red 710
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
antigen identified by monoclonal antibody MRC OX-2; CD200; Cd200 antigen; Cd200 molecule; cell surface protein (thymocyte antigen identified by monoclonal antibody MRC-OX2); Cspmo2; hypothetical protein LOC534910; MOX1; MOX2; MRC; MRC OX-2 antigen; MRCOX2; My033; OX2; OX-2; OX-2 membrane glycoprotein
IgG1 κ
Affinity chromatography
Cd200
Videos
SDS
Documents
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt