missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD200R1 Antibody (380525) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB3414I
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD200R1 Monoclonal antibody specifically detects CD200R1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| CD200R1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 380525 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD200 receptor 1, CD200RMOX2Rcell surface glycoprotein CD200 receptor 1, Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1, cell surface glycoprotein receptor CD200, CRTR2, HCRTR2, MOX2 receptor, OX2RCD200 cell surface glycoprotein receptor | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD200 R1, Ala27-Leu266 (predicted), Accession # NP_620161 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 131450 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido