Learn More
Invitrogen™ CD226 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA536393
Product Code. 15567651
  • € 520.00 / 100µL
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 38 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
DNAM 1 is a receptor expressed by peripheral blood T lymphocytes that is involved in intercellular adhesion, lymphocyte signaling, cytotoxicity and lymphokine secretion mediated by cytotoxic T lymphocytes. DNAM 1 is broadly expressed on T cells, NK cells, platelets, monocytes and a subset of B cells. DNAM-1 is also expressed by a subset of CD3 positive thymocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD226
Polyclonal
Unconjugated
Cd226
adhesion glycoprotein; BC051526; Cd226; CD226 antigen; CD226 molecule; DNAM 1; DNAM1; DNAM-1; DNAX accessory molecule 1; DNAX accessory molecule-1; platelet and T cell activation antigen 1; platelet and T-cell activation antigen 1; Pta1; T lineage-specific activation antigen 1 antigen; TLiSA1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10666, 225825, 307199
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q15762, Q8K4F0
Cd226
Synthetic peptide corresponding to amino acids 281-336 of Human DNAM-1.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt