Learn More
Invitrogen™ CD226 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (026), APC
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA546800
Product Code. 17830556
  • € 431.00 / Pack of 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Preparation: This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CD226 (DNAM-1) (Met1-Pro254) and conjugated with APC under optimum conditions, the unreacted APC was removed. Storage: This antibody can be stored at 2C-8C for twelve months without detectable loss of activity. Protected from prolonged exposure to light. Do not freeze! Sodium azide is toxic to cells and should be disposed of properly. Flush with large volumes of water during disposal.
DNAM 1 is a receptor expressed by peripheral blood T lymphocytes that is involved in intercellular adhesion, lymphocyte signaling, cytotoxicity and lymphokine secretion mediated by cytotoxic T lymphocytes. DNAM 1 is broadly expressed on T cells, NK cells, platelets, monocytes and a subset of B cells. DNAM-1 is also expressed by a subset of CD3 positive thymocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD226
Recombinant Monoclonal
100 μg/mL
PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Q8K4F0
Cd226
Recombinant protein encoding Mouse CD226 (Met1-Pro254).
100 Tests
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Flow Cytometry
026
APC
Cd226
adhesion glycoprotein; BC051526; Cd226; CD226 antigen; CD226 molecule; DNAM 1; DNAM1; DNAM-1; DNAX accessory molecule 1; DNAX accessory molecule-1; platelet and T cell activation antigen 1; platelet and T-cell activation antigen 1; Pta1; T lineage-specific activation antigen 1 antigen; TLiSA1
Rabbit
Protein A
RUO
225825
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado