Learn More
Invitrogen™ CD248 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA588715
Product Code. 16586851
  • € 530.00 / 100µL
Description
Immunogen sequence: QDPWAAEPRA ACGPSSCYAL FPRRRTFLEA WRACRELGGD LATPRTPEEA QRVDSLVGAG PASRLLWIGL QRQARQCQLQ RPLRGFTWTT GDQDTAFTNW AQPASGGPCP AQRCVALEAS GEHRWLEGSC TLA; Positive Samples: A-375, Mouse spleen, Mouse thymus; Cellular Location: Membrane, Single-pass type I membrane protein.
CD248 (CD248 Molecule) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include calcium ion binding and extracellular matrix binding. An important paralog of this gene is CD93. CD248 may play a role in tumor angiogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD248
Polyclonal
Unconjugated
CD248
2610111G01Rik; AI842296; CD164 sialomucin-like 1; CD164L1; Cd248; CD248 antigen, endosialin; CD248 molecule; CD248 molecule, endosialin; endosialin; MGC119478; MGC119479; TEM1; tumor endothelial marker 1
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
293669, 57124, 70445
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
1.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Q91V98, Q9HCU0
CD248
Recombinant protein (or fragment).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.