Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLAP Protein
Código de producto. 15902439
Click to view available options
Quantity:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
2µg
5µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15902439
Marca: enQuireBio™ QP130762ug
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A cDNA sequence encoding the PLAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 250
Name PLAP Protein
Quantity 2 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gene Symbol ALPP
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag GST
Sequence MLGPCMLLLL LLLGLRLQLS LGIIPVEEEN PDFWNREAAE ALGAAKKLQP AQTAAKNLII FLGDGMGVST VTAARILKGQ KKDKLGPEIP LAMDRFPYVA LSKTYNVDKH VPDSGATATA YLCGVKGNFQ TIGLSAAARF NQCNTTRGNE VISVMNRAKK AGKSVGVVTT TRVQHASPAG TYAHTVNRNW YSDADVPASA RQEGCQDIAT QLISNMDIDV ILGGGRKYMF RMGTPDPEYP DDYSQGGTRL DGKNLVQEWL AKRQGARYVW NRTELMQASL DPSVTHLMGL FEPGDMKYEI HRDSTLDPSL MEMTEAALRL LSRNPRGFFL FVEGGRIDHG HHESRAYRAL TETIMFDDAI ERAGQLTSEE DTLSLVTADH SHVFSFGGYP LRGSSIFGLA PGKARDRKAY TVLLYGNGPG YVLKDGARPD VTESESGSPE YRQQSAVPLD EETHAGEDVA VFARGPQAHL VHGVQEQTFI AHVMAFAACL EPYTACDLAP PAGTTDAAHP GRSVVPALLP LLAGTLLLLE TATAP
Buffer PLAP in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado