Learn More
CD27/TNFRSF7 Antibody (CL15464) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-43671-25ul
310.25 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 30279844
  • € 376.00 / 25µL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
View all promotions
Beschreibung
Beschreibung
CD27/TNFRSF7 Monoclonal antibody specifically detects CD27/TNFRSF7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD27/TNFRSF7
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000-1:10000
CD27 antigen, CD27 molecule, MGC20393, S152CD27L receptor, T cell activation antigen CD27, T cell activation antigen S152, T14, TNFRSF7T-cell activation antigen CD27, Tp55, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
This antibody was generated using a synthetic peptide of P26842, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
25 μL
Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cells
939
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL15464
Unconjugated
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt