Learn More
Novus Biologicals™ CD27/TNFRSF7 Antibody (Organon patent anti-CD27) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 920.00
Specifications
Antigen CD27/TNFRSF7
Clone Organon patent anti-CD27
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 3
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30044223
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28851-50ug
50 μg
€ 213.00
50µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30047930
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28851-100ug
100 μg
€ 338.00
100µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30048117
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28851-1mg
1 mg
€ 920.00
1mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD27/TNFRSF7 Monoclonal antibody specifically detects CD27/TNFRSF7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
CD27/TNFRSF7
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cells
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD27 antigen, CD27 molecule, MGC20393, S152CD27L receptor, T cell activation antigen CD27, T cell activation antigen S152, T14, TNFRSF7T-cell activation antigen CD27, Tp55, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
TNFRSF7/ CD27
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Organon patent anti-CD27
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P26842
939
IgG2
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt