Få mere at vide
CD2AP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 369.00 - € 500.00
Tekniske data
Antigen CD2AP
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
18464222
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-90625-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18709853
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-90625
0.1 mL
€ 500.00
0.10mL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
CD2AP Polyclonal specifically detects CD2AP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Tekniske data
Tekniske data
CD2AP
Polyclonal
Rabbit
Human, Mouse, Rat
adapter protein CMS, Cas ligand with multiple Src homology 3 (SH3) domains, CD2-associated protein, CMS, DKFZp586H0519
CD2AP
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
23607
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VDFDSLTVRTSKETDVVNFDDIASSENLLHLTANRPKMPGRRLPGRFNGGHSPTHSPEKILKLPKEEDSANLKPSELKKDTCYSPKPSVYLSTPSSASKANTTAFLTPLEIKAKVETDDVKKNSLDELRAQIIELLCIVEALKKDHGKEL
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.