missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD30 Ligand/TNFSF8 Antibody (116614) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1028E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD30 Ligand/TNFSF8 Monoclonal antibody specifically detects CD30 Ligand/TNFSF8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Spécification
| CD30 Ligand/TNFSF8 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF | |
| 116614 | |
| Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready | |
| CD153, CD153 antigen, CD30 antigen ligand, CD30-L, CD30LCD30 ligand, CD30LGMGC138144, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8, tumor necrosis factor ligand superfamily member 8 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD30 Ligand/TNFSF8, Gln63-Asp234, Accession # P32971 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer | |
| 944 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu