missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD30/TNFRSF8 Antibody (brentuximab) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28178JF669
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD30/TNFRSF8 Monoclonal antibody specifically detects CD30/TNFRSF8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| CD30/TNFRSF8 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| CD30, CD30 antigen, CD30KI-1, CD30L receptor, cytokine receptor CD30, D1S166EKi-1, Ki-1 antigen, Lymphocyte activation antigen CD30, tumor necrosis factor receptor superfamily member 8, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 8 | |
| TNFRSF8/ CD30 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Cycle and Replication, Immunology, Stem Cell Markers | |
| 943 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| brentuximab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido