missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD35 Antibody (CR1/8283R), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24269G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD35 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN | |
| Recombinant fragment (around aa600-900) of human CD35 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 1378 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CR1/8283R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur