Learn More
CD4 Antibody (B486A1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-2181APC
Product Code. 18593624
  • € 438.00 / 0.10mL
Description
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD4
Monoclonal
APC
PBS
Mouse
Ammonium sulfate precipitation
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
B486A1
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Purified recombinant fragment of human CD4 Antibody expressed in E. coli. [UniProt# P01730]
0.1 mL
Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
920
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado