Learn More
CD4 Antibody (GK1.5), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB554X
Catalog No. 30061394
  • € 684.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Cell depletion, Costimulation of T Cells, Inhibition of T Cell Function, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD4
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Mouse
Purified
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Depletion Assay, T-Cell Activation
GK1.5
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Cell depletion, Costimulation of T Cells, Inhibition of T Cell Function, CyTOF-ready
CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Mouse CTL clone V4
0.1 mL
Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
920
Store at 4C in the dark.
IgG2b
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato