Learn More
IBA Lifesciences CD4 Isolation Kit for FABian™, Mouse
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 Kit
10 Kits
Pakningsstørrelse:
1 set
10 sets
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Donor Source | Mouse Spleen |
| For Use With (Application) | Isolation of label-free cells |
| Sufficient For | 3x107 target cells/column |
| Quantity | 10 Kits |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion