Learn More
CD4 Mouse anti-Human , PE-CF594, Clone: SK3 (also known as Leu3a), BD Biosciences™
Description
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications
Specifications
| Antigen | CD4 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SK3 (also known as Leu3a) |
| Conjugate | PE-CF594 |
| Formulation | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Gene Alias | L3T4; Leu3a; T-cell surface antigen T4/Leu-3 ; W3/25 ; CD4 antigen (p55) |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Human Peripheral Blood T Cells |
| Quantity | 100 Tests |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?