Learn More
CD40/TNFRSF5 Antibody (5C3) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-43416JF635
Código de producto. 30162094
  • € 563.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
CD40/TNFRSF5 Monoclonal antibody specifically detects CD40/TNFRSF5 in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD40/TNFRSF5
Monoclonal
Janelia Fluor 635
B cell surface antigen CD40, B-cell surface antigen CD40, Bp50B cell-associated molecule, CD40 antigen, CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, CD40 type II isoform, CD40L receptor, CDw40, MGC9013, nerve growth factor receptor-related B-lymphocyte activation molecule, p50, TNFRSF5CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5), tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
The immunogen for this antibody was CD40.
0.1 mL
Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
958
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
5C3
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado