Learn More
Novus Biologicals™ CD40/TNFRSF5 Antibody (mitazalimab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-28684-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 30046004
  • € 326.00 / 100µg
Description
CD40/TNFRSF5 Monoclonal antibody specifically detects CD40/TNFRSF5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD40/TNFRSF5
Monoclonal
Unconjugated
P25942
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
mitazalimab
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
B cell surface antigen CD40, B-cell surface antigen CD40, Bp50B cell-associated molecule, CD40 antigen, CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, CD40 type II isoform, CD40L receptor, CDw40, MGC9013, nerve growth factor receptor-related B-lymphocyte activation molecule, p50, TNFRSF5CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5), tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
TNFRSF5/ CD40
100 μg
Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
958
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.