missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD44 Monoclonal Antibody (OTI5D5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA506739S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD44 Monoclonal antibody specifically detects CD44 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpezifikation
| CD44 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P38484 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3460 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI5D5 | |
| Unconjugated | |
| IFNGR2 | |
| AU023126; AW121933; AW146109; Bovine CD44; CD44; CD44 antigen; CD44 antigen-like protein; CD44 molecule; CD44 molecule (Indian blood group); CD44 protein; CD44 variant; CD44A; CD44-like protein; CDW44; cell surface glycoprotein CD44; Cell surface glycoprotein CD44 (hyaluronate binding protein); cell-surface glycoprotein; chondroitin sulfate proteoglycan 8; CSPG8; ECMRIII; ECMR-III; Epican; extracellular matrix receptor III; extracellular matrix receptor-III; GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor; HCELL; hematopoietic cell E- and L-selectin ligand; heparan sulfate proteoglycan; HERMES; Hermes antigen; homing function and Indian blood group system; HUTCH-I; hyaluronan receptor; Hyaluronate receptor; IN; LHR; Ly-24; lymphocyte antigen 24; lymphocyte surface antigen precursor CD44; MC56; MDU2; MDU3; METAA; MIC4; PGP I; Pgp1; PGP-1; PGPI; PGP-I; Phagocytic glycoprotein 1; phagocytic glycoprotein I; putative Bos taurus CD44; RHAMM; sCD 44; sCD44; soluble CD 44; soluble CD44 | |
| Full length human recombinant protein of human IFNGR2 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur