missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45 Mouse anti-Rat, BV480, Clone: OX-1, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: BD Biosciences 746429
This item is not returnable.
View return policy
Description
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifications
| CD45 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Rat | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| OX-1 | |
| Brilliant Violet 480 | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur