Learn More
CD45 Rat, anti-Mouse, Biotin, Clone: 30-F11, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
€ 109.35 - € 473.85
Spezifikation
Antigen CD45
Clone 30-F11
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Conjugate Biotin
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
17188621
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Stemcell Technologies
60030BT.1
50 μg
€ 109.35
50µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
17178621
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Stemcell Technologies
60030BT
500 μg
€ 473.85
500µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
  • The 30-F11 antibody reacts with an extracellular epitope found on all isoforms and both alloantigens (CD45.1 and CD45.2) of mouse CD45, a type I transmembrane glycoprotein expressed on the surface of most hematopoietic cells except mature erythrocytes, platelets and plasma cells; expression of CD45 is lost during differentiation of these cell types
  • CD45 is a member of the protein tyrosine phosphatase family and functions in a number of immunoregulatory processes, including cell activation, growth, differentiation and oncogenic transformation
  • The large cytoplasmic portion of CD45 contains two tyrosine phosphatase domains, one which is enzymatically active, that are involved in modulating the function of intracellular substrates such as the Src kinases Lck and Fyn
  • Several isoforms of CD45 have been identified, the expression of which differs according to cell type and functional status
Specifica
Specifica
CD45
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Biotin
Mouse
Primary
30-F11
Monoclonal
Rat
IgG2b κ
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato