Learn More
CD45RB Antibody (PTPRC/1147), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-47959JF549
Product Code. 18793651
  • € 544.00 / 0.10mL
Description
CD45RB Monoclonal antibody specifically detects CD45RB in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD45RB
Monoclonal
Janelia Fluor 549
B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide
Human recombinant full-length CD45RB protein (Uniprot: P08575)
0.1 mL
Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
5788
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
PTPRC/1147
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.