Learn More
CD46 Antibody (MCP/931), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-11539MFV500
Product Code. 18542196
  • € 746.00 / 0.10mL
Description
CD46 Monoclonal antibody specifically detects CD46 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD46
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry
MCP/931
Flow Cytometry
AHUS2, CD46 antigen, CD46 molecule, complement regulatory protein, membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen), MIC10, TLXcomplement regulatory protein, trophoblast leucocyte common antigen, Trophoblast leukocyte common antigen, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen
Recombinant human CD46 protein (Uniprot: P15529)
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
4179
Store at 4C in the dark.
IgG2a κ
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt