Learn More
CD46 Antibody (MCP/931), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-11539MFV610
Product Code. 18598564
  • € 770.00 / 0.10mL
Description
CD46 Monoclonal antibody specifically detects CD46 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD46
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry
MCP/931
Flow Cytometry
AHUS2, CD46 antigen, CD46 molecule, complement regulatory protein, membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen), MIC10, TLXcomplement regulatory protein, trophoblast leucocyte common antigen, Trophoblast leukocyte common antigen, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen
Recombinant human CD46 protein (Uniprot: P15529)
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
4179
Store at 4C in the dark.
IgG2a κ
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.