Learn More
CD5 Antibody (CL12420) [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | CD5 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL12420 |
| Conjugate | APC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a synthetic peptide of P06127, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?