Learn More
CD5 Monoclonal Antibody (OTI4H3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA501333S
Encompass_Preferred
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17593941
  • € 242.00 / 30µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spécification
Spécification
CD5
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q6NVY1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
26275
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI4H3
Unconjugated
HIBCH
alanyl (membrane) aminopeptidase; alanyl aminopeptidase; alanyl aminopeptidase, membrane; aminopeptidase M; Aminopeptidase N; ANPEP; AP-M; APN; AP-N; CD antigen CD5; CD13; CD28; CD28 antigen (Tp44); CD28 molecule; Cd5; CD5 antigen; CD5 antigen (p56 62); CD5 antigen (p56-62); CD5 antigen p56-62; CD5 molecule; CD5 protein; CD74 antigen, invariant polypeptide of major; cell surface protein; costimulatory molecule B7 receptor CD28; fCD5; GP150; hAPN; LAP1; LEU1; Ly-1; Ly12; Ly-12; LyA; Ly-A; Lymphocyte antigen 1; Lymphocyte antigen CD5; lymphocyte antigen T1/Leu-1; Lyt-1; membrane alanyl aminopeptidase; microsomal aminopeptidase; Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13; P150; Pan T cell; PEPN; T1; T-cell costimulatory molecule CD28; T-cell surface glycoprotein CD5; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; unnamed protein product
Full length human recombinant protein of human HIBCH produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.