Description
The CD59 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD59. This antibody recognizes human antigen. The CD59 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
| Antigen | CD59 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1E3A1 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | 16.3A5; 1F5; EJ16; EJ30; EL32; FLJ38134; FLJ92039; G344; HRF-20; HRF20; MAC-IP; MACIF; MEM43; MGC2354; MIC11; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; MSK21; p18-20 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Purification Method | Protein A purification |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?