Learn More
Invitrogen™ CD62E/CD62P Monoclonal Antibody (1.2B6), PE
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA528649
Artikelnummer. 16392904
  • € 314.00 / 1mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
CD62E/CD62P Monoclonal Antibody for Flow
CD62E represents the 97 kDa type I transmembrane glycoprotein E-selectin, also known as endothelial-leukocyte adhesion molecule-1 (ELAM-1). It is expressed on cytokine-stimulated endothelium, weakly on unactivated endothelium, and is absent on leukocytes. Like other selectins, CD62E is an adhesion molecule that contributes to the initial attachment and rolling of leukocytes on endothelial surfaces, a prerequisite for leukocyte extravasation into tissues.CD62P is a 140 kDa membrane glycoprotein formerly known as platelet activation-dependent granule membrane protein (PADGEM) or GMP-140. It is expressed on platelets, megakaryocytes, and epithelium. It is thought to mediate the adhesive interactions of neutrophils and monocytes with endothelium in inflammatory responses and of activated platelets to neutrophils and monocytes in hemostasis. The monoclonal antibody 1.2B6 recognizes a common epitope shared by CD62E and CD62P.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD62E/CD62P
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with proprietary stabilizer and <0.1% sodium azide; pH 7.5
P16109, P16581, P98110
SELE, SELP
TNF stimulated human endothelial cells.
1 mL
Primary
Human, Pig
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
1.2B6
PE
SELP
CD62; CD62 antigen-like family member E; CD62 antigen-like family member P; CD62E; CD62P; CD62P; CD62 homolog; ELAM; ELAM1; ELAM-1; endothelial adhesion molecule 1; endothelial leukocyte adhesion molecule 1; ESEL; E-selectin; GMP140; GMP-140; GMRP; Granule membrane protein 140; granule membrane protein 140kDa; granulocyte membrane protein; GRMP; LECAM2; LECAM-2; LECAM3; LECAM-3; leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2; leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3; PADGEM; Platelet activation dependent granule-external membrane protein; platelet alpha-granule membrane protein; PSEL; P-selectin; P-selectin precursor; RP1-117P20.2; SELE; selectin E; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin P; selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62); SELP
Mouse
Purified
RUO
397150, 397508, 6401, 6403
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt