missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD63 Antibody (460305), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB5048W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Spezifikation
| CD63 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 460305 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30 | |
| HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human CD63, Met1-Met238, Accession # P08962 | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis | |
| 967 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur