Learn More
CD63 Antibody (LAMP3/9191R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 268.00 - € 496.00
Specifications
Antigen CD63
Clone LAMP3/9191R
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18661784
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-23648-100ug
100 μg
€ 496.00
100µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18651844
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-23648-20ug
20 μg
€ 268.00
20µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
CD63
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
10 mM PBS with 0.05% BSA
967
IgG κ
Protein A or G purified
LAMP3/9191R
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30
Recombinant fragment (around aa100-200) of human CD63 protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt