Learn More
CD63 Monoclonal Antibody (OTI1E7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA802750S
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17581433
  • € 242.00 / 30µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
CD63
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q569K4
Mouse
Affinity chromatography
RUO
151126
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI1E7
Unconjugated
ZNF385B
C75951; CD 63; Cd63; CD63 antigen; CD63 antigen (melanoma 1 antigen); Cd63 molecule; CD63 protein; granulophysin; LAMP-3; Lysosomal-associated membrane protein 3; lysosome-associated membrane glycoprotein 3; mast cell antigen AD1; ME491; melanoma 1 antigen; melanoma-associated antigen ME491; melanoma-associated antigen MLA1; MLA1; Ocular melanoma-associated antigen; OMA81H; Tetraspanin-30; TSPAN30; tspan-30
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 149-399 of human ZNF385B produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt