Learn More
CD69 Hamster anti-Mouse, PE-Cy7, Clone: H1.2F3, BD
Product Code. p-7092665
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
25 μg
Packungsgröße:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15851479 25 μg Each
15846888 0.1 mg Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15851479 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 561930
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hamster Monoclonal Antibody
The H1.2F3 monoclonal antibody specifically binds to CD69 (Very Early Activation antigen), an 85 kDa disulfide-linked homodimer of differentially glycosylated subunits. CD69 is a C-type lectin, most closely related to the NKR-P1 and Ly-49 NK cell-activation molecules. Its expression is rapidly induced upon activation of lymphocytes (T, B, NK, and NK-T cells), neutrophils, and macrophages. CD69 is expressed also on thymocytes that are undergoing positive selection; its role in that process is unclear. H1.2F3 mAb augments PMA-induced T-cell stimulation and IFN-γ-induced macrophage stimulation. IL-2-activated NK cells express CD69, and H1.2F3 mAb induces redirected lysis of FcR-bearing target cells by NK cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD69
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone H1.2F3
Concentration 0.2mg/mL
Conjugate PE-Cyanine7
Description VEA; Very Early Activation Antigen; AIM; Activation Induced Molecule
Formulation Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Host Species Hamster
Immunogen Mouse Dendritic Epidermal T Cell Line Y245
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species Mouse
Content And Storage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 λ3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.