missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CD7 Antibody (Persongen patent anti-CD7), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-28213-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD7 Monoclonal antibody specifically detects CD7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| CD7 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| P09564 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Persongen patent anti-CD7 | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD7 antigen, CD7 antigen (p41), CD7 molecule, GP40T-cell surface antigen Leu-9, LEU-9, T-cell antigen CD7, T-cell leukemia antigen, Tp40, TP41p41 protein | |
| CD7 | |
| 1 mg | |
| Cytokine Research, Signal Transduction | |
| 924 | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido