missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD74 Antibody (CLIP/1133), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11486AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD74 Monoclonal antibody specifically detects CD74 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| CD74 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| CLIP/1133 | |
| Western Blot | |
| CD74 antigen, CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, classII antigen-associated), CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, DHLAGgamma chain of class II antigens, HLA class II histocompatibility antigen gamma chain, HLADG, HLA-DR antigens-associated invariant chain, HLA-DR-gamma, Ia antigen-associated invariant chain, Ia-associated invariant chain, Ia-GAMMA, Ii, MHC HLA-DR gamma chain, p33 | |
| Recombinant full-length human CD74 protein (Uniprot: P044233) | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 972 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur