Learn More
CD74 Antibody (SPM523) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-34778-0.1mg
Codice prodotto. 18466271
  • € 647.00 / 0.10mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD74 Monoclonal antibody specifically detects CD74 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD74
Monoclonal
1.0 mg/mL
Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 μg/mL, CyTOF-ready
CD74 antigen, CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, classII antigen-associated), CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, DHLAGgamma chain of class II antigens, HLA class II histocompatibility antigen gamma chain, HLADG, HLA-DR antigens-associated invariant chain, HLA-DR-gamma, Ia antigen-associated invariant chain, Ia-associated invariant chain, Ia-GAMMA, Ii, MHC HLA-DR gamma chain, p33
SU-DHL-4 lymphoma cells
0.1 mg
Immunology
972
Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
SPM523
Unconjugated
10 mM PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato