Learn More
CD79A Antibody (IGA/764), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-11494PE
Product Code. 18633757
  • € 762.00 / 0.10mL
Description
CD79A Monoclonal antibody specifically detects CD79A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD79A
Monoclonal
PE
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry
IGA/764
Flow Cytometry
CD79a antigen, CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha), CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha, IGAB-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain, Ig-alpha, MB1, MB-1, MB-1 membrane glycoprotein, Membrane-bound immunoglobulin-associated protein, Surface IgM-associated protein
Recombinant full-length human CD79A protein (Uniprot: P11912)
0.1 mL
Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Phospho Specific
973
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.