missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD79A Monoclonal Antibody (OTI5E2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA800688S
This item is not returnable.
View return policy
Description
CD79A Monoclonal antibody specifically detects CD79A in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifications
| CD79A | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q6AXS5, Q8NC51, Q9CY58 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 246303, 26135, 479535, 66870 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI5E2 | |
| Unconjugated | |
| SERBP1 | |
| B-cell antigen receptor; B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain; B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain-like; CD79; CD79a; CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha); CD79a molecule; CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha; CD79A protein; CD79-alpha protein; EGK_10665; Ig alpha; IGA; Igalpha; ig-alpha; immunoglobulin-associated alpha; LOC100913063; Ly54; Ly-54; MB1; MB-1; MB-1 membrane glycoprotein; Membrane-bound immunoglobulin-associated protein; surface IgM-associated protein | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-262 of human SERBP1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur