Learn More
CD8 Antibody (SPM548), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-32835-0.1MG
 View more versions of this product
Product Code. 18122072
  • € 476.00 / 0.10mg
Description
CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD8 alpha
Monoclonal
Unconjugated
PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8a antigen, CD8a molecule, Leu2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, RPA-T8, RPA-T8 antibody flow, RPA-T8 CD8, RPA-T8 Clone, RPA-T8 Flow, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2
Mouse
32 kDa
0.1 mg
Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers
925
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
SPM548
Western Blot 0.5-1ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunoprecipitation 0.5-1ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1.0ug/ml
P01732
CD8A
Human CD8 recombinant protein
Protein G purified
RUO
Primary
CD8 is a cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature T cells and NK cells express CD8a. CD8 binds to MHC class 1 and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T cell development and activation of mature T cells. For mature T-cells, CD4 and CD8 are mutually exclusive, so anti-CD8, generally used in conjunction with anti-CD4. It is a useful marker for distinguishing helper/inducer T-lymphocytes, and most peripheral T-cell lymphomas are CD4+/CD8-. Anaplastic large cell lymphoma is usually CD4+ and CD8-, and in T-lymphoblastic lymphoma/leukemia, CD4 and CD8 are often co-expressed. CD8 is also found in littoral cell angioma of the spleen.
Store at 4C.
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt