missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8 Antibody (V44P1H9*F11), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50152B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Fish samples. It is validated for ELISA.
Spécification
| CD8 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CD8A | |
| Ovalbumin-conjugated synthetic peptide | |
| 0.1 mL | |
| Innate Immunity | |
| 925 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| V44P1H9*F11 | |
| ELISA | |
| CD8, CD8a molecule, LEU2, p32 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Fish | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu