Learn More
CD8 Mouse anti-Human, APC-Cy7, Clone: SK1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 561945
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15801499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 124.00
    € 123.05 / Each
    Save € 0.95
    0.77% Off
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The SK1 monoclonal antibody specifically binds to CD8 alpha (CD8α). CD8α is a type I transmembrane glycoprotein and a member of the immunoglobulin superfamily. CD8α is expressed by the majority of thymocytes, by subpopulations of αβ T cells and γδ T cells and by some NK cells. Cell surface CD8α is expressed either as a disulfide-linked homodimer (CD8αα) or as a heterodimer (CD8αβ) when disulfide-bonded to a CD8 beta chain (CD8β). CD8-positive αβ T cells coexpress both CD8αα homodimers and CD8αβ heterodimers whereas some γδ T cells and NK cells express CD8αα homodimers. CD8 plays important roles in T cell activation and selection. The extracellular IgSF domain of CD8α binds to a non-polymorphic determinant on HLA class I molecules (α3 domain) and enables CD8 to function as a co-receptor with MHC class I-restricted TCR during T cell recognition of antigen. The cytoplasmic domain of CD8α associates with Lck, a Src family protein tyrosine kinase that is involved in intracellular signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD8
Monoclonal
APC-Cyanine7
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human Peripheral Blood T Cells
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
SK1
CD8α; CD8A; CD8 alpha; Leu2a; MAL; T8; p32
Mouse
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
IgG1 κ
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only.