Learn More
CD8A Mouse anti-Human, Clone: 143-44 (DY-634), Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Abnova MAB13763.100Reactions
Product Code. 16042296
  • € 388.00 / 100 reactions
Description
Mouse monoclonal antibody raised against native human CD8A.
  • High specificity
  • High reactivity
Specifications
Specifications
CD8A
Monoclonal
Unconjugated
Flow Cytometry (20 uL/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
P01732
CD8A
T-lymphocyte differentiation antigen.
100 Reactions
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry
143-44
Mouse monoclonal antibody raised against native human CD8A.
In PBS, pH 7.4 (protein stabilizer, 0.09% sodium azide).
CD8/Leu2/MAL/p32
Mouse
Protein A/G purification
RUO
925
Store in the dark at 4°C. Avoid prolonged exposure to light.
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only (RUO)