Learn More
CD8a Mouse, PE-Cy7, Clone: RPA-T8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: EnquireBio QAB19-PE7-25Tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD8a | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| CD8A | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 925 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| RPA-T8 | |
| PE-Cyanine7 | |
| NP_741969 | |
| Mouse | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |